2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 676 DKK
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094995
CAS-nummer: 503309-11-3