1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300676-10G PC300676-1G PC300676-5G
APOSPC300676-10GEA 5290 DKK
APOSPC300676-10G APOSPC300676-1G APOSPC300676-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₀H₁₀F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027162
CAS-nummer: 937604-44-9