4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 1430 DKK
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃
Molekylvægt: 259.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09042650
CAS-nummer: 863675-89-2