3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300644-1G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 872 DKK
APOSPC300644-1G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311991
CAS-nummer: 383907-17-3