1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 1400 DKK
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505058
CAS-nummer: 1215564-15-0