2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 1400 DKK
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆F₃NO
Molekylvægt: 189.137 g/mol
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035943
CAS-nummer: 545394-83-0