4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 3050 DKK
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688475
CAS-nummer: 106877-21-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III