4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 1400 DKK
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₁FO₂
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11190422
CAS-nummer: 167091-96-5