4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 933 DKK
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448326
CAS-nummer: 869109-12-6