(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300595-1G PC300595-5G
APOSPC300595-1GEA 1120 DKK
APOSPC300595-1G APOSPC300595-5G
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703545
CAS-nummer: 1086376-57-9