N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 5050 DKK
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11118518
CAS-nummer: 1036594-37-2