2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 436 DKK
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formel: C₈H₈ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568236
CAS-nummer: 1053656-91-9