3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 436 DKK
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₈H₈ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11122453
CAS-nummer: 1042499-48-8