Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 1040 DKK
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100110
CAS-nummer: 1132650-51-1