4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300540-1G PC300540-250MG
APOSPC300540-1GEA 1370 DKK
APOSPC300540-1G APOSPC300540-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Smeltepunkt: 156…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840267
CAS-nummer: 105626-87-7