5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 1290 DKK
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569312
CAS-nummer: 874765-55-6