3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Oxo-4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}but-2-enoic acid
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 709 DKK
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₈F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00169478
CAS-nummer: 298217-69-3