2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 436 DKK
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01731750
CAS-nummer: 454-81-9