2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 763 DKK
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Molekylvægt: 319.901 g/mol
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09261146
CAS-nummer: 35852-57-4