N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-D-Phe(3,4-F)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH
PC3004-25G PC3004-5G
APOSPC3004-25GEA 4380 DKK
APOSPC3004-25G APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672519
CAS-nummer: 205445-51-8