5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 872 DKK
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 245.16 g/mol
Smeltepunkt: 201…207 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00276997
CAS-nummer: 175203-84-6