4-Fluorveratrol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 3620 DKK
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
4-Fluorveratrol 98%
4-Fluorveratrol
Formel: C₈H₉FO₂
Kogepunkt: 120…123 °C/45mmHg
Massefylde: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012201
CAS-nummer: 398-62-9