4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC300003-1G PC300003-250MG PC300003-500MG
APOSPC300003-1GEA 1680 DKK
APOSPC300003-1G APOSPC300003-250MG APOSPC300003-500MG
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃ClFN
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035278
CAS-nummer: 1978-61-6
EINECS: 217-836-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III