2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 1080 DKK
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₉H₁₀F₂O₃S
Molekylvægt: 236.24 g/mol
Smeltepunkt: 30…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038284
CAS-nummer: 135206-84-7