3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 676 DKK
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Smeltepunkt: 217…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095129
CAS-nummer: 872460-12-3