2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 164 DKK
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656267
CAS-nummer: 1022922-16-2