3-Chloro-4-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 1360 DKK
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Smeltepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973418
CAS-nummer: 883107-69-5