5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 610 DKK
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Smeltepunkt: 29…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660353
CAS-nummer: 827-20-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III