4-Fluor-2-methylbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 806 DKK
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluor-2-methylbenzoesyre 97%
4-Fluor-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 168…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115880
CAS-nummer: 321-21-1