5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxaldehyde
PC2982-10G PC2982-1G PC2982-5G
APOSPC2982-10GEA 2600 DKK
APOSPC2982-10G APOSPC2982-1G APOSPC2982-5G
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formel: C₁₃H₆F₆O₂
Molekylvægt: 308.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173833
CAS-nummer: 256658-04-5