4-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 491 DKK
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
4-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Molekylvægt: 225.19
Smeltepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159251
CAS-nummer: 830-43-3