1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 3750 DKK
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 97%
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan
Formel: C₂F₄I₂
Molekylvægt: 353.82 g/mol
Kogepunkt: 112…113 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 2.629 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039401
CAS-nummer: 354-65-4
EINECS: 205-567-2