2-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 164 DKK
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
2-(Trifluormethyl)benzensulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Molekylvægt: 225.19
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042420
CAS-nummer: 1869-24-5