Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC2972-25G
PC2972-5G
PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA
2350
DKK
APOSPC2972-25G
APOSPC2972-5G
APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Formel:
C₇HF₁₃O₅ Molekylvægt: 412.06 g/mol Kogepunkt: 170…171 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00156025 CAS-nummer: 151772-59-7 UN nummer: 3265 ADR: 8 III |