1,4-Diiodotetrafluorobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 218 DKK
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenzen 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenzen
Formel: C₆F₄I₂
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001055
CAS-nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8