1,2-Diiodtetrafluorbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 273 DKK
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodtetrafluorbenzen 97%
1,2-Diiodtetrafluorbenzen
Formel: C₆F₄I₂
Smeltepunkt: 49…50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00019011
CAS-nummer: 2708-97-6