1,4-Diiodperfluorbutan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 1440 DKK
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodperfluorbutan 98%
1,4-Diiodperfluorbutan
Formel: C₄F₈I₂
Kogepunkt: 150 °C
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042263
CAS-nummer: 375-50-8
EINECS: 206-788-4