3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 393 DKK
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458093
CAS-nummer: 3013-27-2