3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 164 DKK
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molekylvægt: 207.11
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973779
CAS-nummer: 349-57-5