3-Fluor-4-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 414 DKK
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluor-4-nitroanisol 98%
3-Fluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Molekylvægt: 171.13 g/mol
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115632
CAS-nummer: 446-38-8