2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC2954E-100MG
PC2954E-500MG
APOSPC2954E-100MGEA
305
DKK
APOSPC2954E-100MG
APOSPC2954E-500MG
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one
Formel:
C₉H₆F₃NOS Smeltepunkt: 192…194 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00178754 CAS-nummer: 716-82-5 |