2,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 765 DKK
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Smeltepunkt: 59…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094042
CAS-nummer: 351003-22-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II