2,6-Difluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 427 DKK
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluortoluen
2,6-Difluortoluen
Formel: C₇H₆F₂
Kogepunkt: 111…112 °C
Massefylde: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043898
CAS-nummer: 443-84-5
UN nummer: 2388
ADR: 3,II