2,5-Difluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 164 DKK
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluortoluen 98%
2,5-Difluortoluen
Formel: C₇H₆F₂
Kogepunkt: 115…117 °C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000347
CAS-nummer: 452-67-5
UN nummer: 2388
ADR: 3,II