3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2933-10G PC2933-5G PC2933-1G PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA 2360 DKK
APOSPC2933-10G APOSPC2933-5G APOSPC2933-1G APOSPC2933-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molekylvægt: 240.57 g/mol
Smeltepunkt: 65…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660306
CAS-nummer: 433926-46-6