2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 3770 DKK
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741392
CAS-nummer: 189359-65-7