1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 745 DKK
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Molekylvægt: 247.2200 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311906
CAS-nummer: 401930-07-2