2,4-Difluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 915 DKK
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluortoluen 98%
2,4-Difluortoluen
Formel: C₇H₆F₂
Kogepunkt: 113…117 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000332
CAS-nummer: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II