cis-1,2,3,3,3-Pentafluorpropen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2923-25G PC2923-5G PC2923-100G
APOSPC2923-25GEA 2560 DKK
APOSPC2923-25G APOSPC2923-5G APOSPC2923-100G
cis-1,2,3,3,3-Pentafluorpropen 97%
cis-1,2,3,3,3-Pentafluoropropene
Formel: C₃HF₅
Kogepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 5528-43-8
EINECS: 226-875-0
UN nummer: 3163
ADR: 2.2,