Kalium(4-chlorphenyl)trifluorborat 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 1120 DKK
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Kalium(4-chlorphenyl)trifluorborat 95+%
Kalium(4-chlorphenyl)trifluorborat
Formel: C₆H₄BClF₃K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115770
CAS-nummer: 661465-44-7